Tisk…
1,2-Epoxycyclopentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4849-25G OR4849-5G
APOSOR4849-25GEA 3580 CZK
APOSOR4849-25G APOSOR4849-5G
1,2-Epoxycyclopentane
1,2-Epoxycyclopentane
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 101…102 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005161
CAS číslo: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II