Tisk…
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 622 CZK
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005435
CAS číslo: 2361-27-5