Tisk…
4-Nitrophthalimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR4839-100G OR4839-25G OR4839-5G
APOSOR4839-100GEA 8700 CZK
APOSOR4839-100G APOSOR4839-25G APOSOR4839-5G
4-Nitrophthalimide 98%
4-Nitrophthalimide
Vzorec: C₈H₄N₂O₄
Bod tání: 203…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005884
CAS číslo: 89-40-7