Tisk…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
OR4838-25G OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA 1240 CZK
APOSOR4838-25G APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Bod tání: 219…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149091
CAS číslo: 480-66-0