Tisk…
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4837-1G OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA 2160 CZK
APOSOR4837-1G APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052593
CAS číslo: 147123-47-5