2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4835-1G
OR4835-5G
OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA
622
CZK
APOSOR4835-1G
APOSOR4835-5G
APOSOR4835-10G
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₃ClN₂ Bod tání: 85…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274527 CAS číslo: 33252-29-8 EINECS: 251-429-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |