Tisk…
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 3940 CZK
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₆ClNO
Bod tání: 33…35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084973
CAS číslo: 89808-74-2