Tisk…
3-Methoxybenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 2070 CZK
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Methoxybenzonitrile 99%
3-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 110…112 °C/12mmHg
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001801
CAS číslo: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III