Tisk…
1,2-Diaminocyclohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
OR48276-1KG OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA 3640 CZK
APOSOR48276-1KG APOSOR48276-250G
1,2-Diaminocyclohexane
1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19
Bod varu: 188…192 °C
Bod tání: 42036 °C
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001491
CAS číslo: 694-83-7
UN: 2735
ADR: 8 III