Tisk…
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48271-1G OR48271-25G OR48271-5G
APOSOR48271-1GEA 622 CZK
APOSOR48271-1G APOSOR48271-25G APOSOR48271-5G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Vzorec: C₇H₁₁NO
Bod varu: 186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00510919
CAS číslo: 5799-76-8
UN: 1993
ADR: 3,III