Tisk…
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4827-100G OR4827-25G OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA 3410 CZK
APOSOR4827-100G APOSOR4827-25G APOSOR4827-5G
2-(Trimethylsilyl)ethanol
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Vzorec: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
MW: 118.25
Bod varu: 71…73 °C
Bod tání: 0
Hustota: 0.825 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002825
CAS číslo: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3 III