Tisk…
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48268-25G OR48268-5G OR48268-100G
APOSOR48268-25GEA 2530 CZK
APOSOR48268-25G APOSOR48268-5G APOSOR48268-100G
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000630
CAS číslo: 302964-24-5