Tisk…
Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48262-25G OR48262-5G
APOSOR48262-25GEA 3740 CZK
APOSOR48262-25G APOSOR48262-5G
Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Pyrimidin-2-ylmethanamine hydrochloride
Vzorec: C5H8ClN3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062208
CAS číslo: 372118-67-7