Tisk…
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR48261-10G OR48261-1G OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA 9820 CZK
APOSOR48261-10G APOSOR48261-1G APOSOR48261-5G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Hustota: 1.322 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201860
CAS číslo: 100760-04-1