Tisk…
2-Cyanophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4826-100G OR4826-25G
APOSOR4826-100GEA 3970 CZK
APOSOR4826-100G APOSOR4826-25G
2-Cyanophenylacetonitrile
2-Cyanophenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
Bod tání: 73…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001895
CAS číslo: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III