4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR48257-100G
OR48257-25G
OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA
3740
CZK
APOSOR48257-100G
APOSOR48257-25G
APOSOR48257-10G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃BrClN MW: 216.46 Bod tání: 67…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040883 CAS číslo: 154607-01-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |