Tisk…
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR48250-1G OR48250-250MG
APOSOR48250-1GEA 705 CZK
APOSOR48250-1G APOSOR48250-250MG
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,157 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236372
CAS číslo: 16730-20-4