Tisk…
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 8070 CZK
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036352
CAS číslo: 6313-55-9