Tisk…
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48248-1G OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA 1660 CZK
APOSOR48248-1G APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃N₃
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09881239
CAS číslo: 53896-49-4