Tisk…
1,1-Dimethylurea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dimethylurea
OR48247-100G OR48247-250G OR48247-25G
APOSOR48247-100GEA 3940 CZK
APOSOR48247-100G APOSOR48247-250G APOSOR48247-25G
1,1-Dimethylurea
1,1-Dimethylurea
Vzorec: C₃H₈N₂O
Bod tání: 178…183 °C
Hustota: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007959
CAS číslo: 598-94-7