Tisk…
Piperidine-2,4-dione 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
OR48245-1G OR48245-5G OR48245-25G
APOSOR48245-1GEA 827 CZK
APOSOR48245-1G APOSOR48245-5G APOSOR48245-25G
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,1146 g/mol
Bod tání: 98…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704814
CAS číslo: 50607-30-2
UN: 3335
ADR: 9,III