Tisk…
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48243-1G OR48243-5G OR48243-10G
APOSOR48243-1GEA 705 CZK
APOSOR48243-1G APOSOR48243-5G APOSOR48243-10G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Vzorec: C₇H₁₆BrO₃P
Bod varu: 94…95 °C/2,25mmHg
Hustota: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800966
CAS číslo: 1186-10-3