Tisk…
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
OR48241-100G
APOSOR48241-100GEA 1700 CZK
APOSOR48241-100G
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 90%
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Bod varu: 130…136 °C
Hustota: 0,859 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009227
CAS číslo: 1188-33-6
UN: 1993
ADR: 3,III