3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR4824-25G
OR4824-5G
OR4824-100G
APOSOR4824-25GEA
870
CZK
APOSOR4824-25G
APOSOR4824-5G
APOSOR4824-100G
3-Amino-4-methylbenzonitrile 98%
3-Amino-4-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₈N₂ MW: 132,1600 g/mol Bod tání: 75…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039781 CAS číslo: 60710-80-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...