Tisk…
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 4570 CZK
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉BrO₃
MW: 257,0807 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168681
CAS číslo: 59820-90-5