Tisk…
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminophenylacetic acid
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 4340 CZK
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.1626 g/mol
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075058
CAS číslo: 14338-36-4