Tisk…
3-Methoxybenzyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 4770 CZK
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-Methoxybenzyl chloride 98%
3-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Bod varu: 122…124 °C/13mmHg
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000907
CAS číslo: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II