Tisk…
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4812-100G OR4812-25G OR4812-5G
APOSOR4812-100GEA 2940 CZK
APOSOR4812-100G APOSOR4812-25G APOSOR4812-5G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Bod tání: 166…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010097
CAS číslo: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5