Tisk…
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48116-1G OR48116-250MG
APOSOR48116-1GEA 7410 CZK
APOSOR48116-1G APOSOR48116-250MG
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Vzorec: C₈H₇N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18157683
CAS číslo: 66108-85-8