Tisk…
1,6-Anhydro-β-D-glucose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 21100 CZK
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Vzorec: C₆H₁₀O₅
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063248
CAS číslo: 498-07-7