Tisk…
4-Phenyl-1-butyne
Dodavatel: Apollo Scientific
OR48109-25G OR48109-5G
APOSOR48109-25GEA 15770 CZK
APOSOR48109-25G APOSOR48109-5G
4-Phenyl-1-butyne
4-Phenyl-1-butyne
Vzorec: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041667
CAS číslo: 16520-62-0