Tisk…
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)methylamine, 5-Bromo-3-methyl-2-(methylamino)pyridine, 5-Bromo-N,3-dimethylpyridin-2-amine
OR48105-1G OR48105-250MG OR48105-5G
APOSOR48105-1GEA 7210 CZK
APOSOR48105-1G APOSOR48105-250MG APOSOR48105-5G
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine
Vzorec: C₇H₉BrN₂
MW: 201.07 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000482
CAS číslo: 245765-66-6