Tisk…
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G OR48102-250MG OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA 2610 CZK
APOSOR48102-1G APOSOR48102-250MG APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₄O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18785628
CAS číslo: 132291-95-3