Tisk…
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 3070 CZK
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09910323
CAS číslo: 106778-43-2