Tisk…
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
OR480873-5G
APOSOR480873-5GEA 3810 CZK
APOSOR480873-5G
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2,4-dichloro-5,6-dihydropyrido[3,4-d]pyrimidine-7(8H)-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅Cl₂N₃O₂
MW: 304,1700 g/mol
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025732
CAS číslo: 916420-27-4