Tisk…
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480843-1G OR480843-5G
APOSOR480843-1GEA 0 CZK
APOSOR480843-1G APOSOR480843-5G
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878932
CAS číslo: 959236-97-6