Tisk…
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480840-1G OR480840-5G
APOSOR480840-1GEA 0 CZK
APOSOR480840-1G APOSOR480840-5G
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine 95%
1-Boc-3,3-dimethylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371651
CAS číslo: 259808-67-8