Tisk…
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480832-1G OR480832-5G
APOSOR480832-1GEA 2980 CZK
APOSOR480832-1G APOSOR480832-5G
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09759206
CAS číslo: 3697-68-5