Tisk…
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480830-1G OR480830-5G
APOSOR480830-1GEA 2940 CZK
APOSOR480830-1G APOSOR480830-5G
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00744954
CAS číslo: 16732-71-1