Tisk…
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-chloropicolinonitrile
OR480829-1G OR480829-5G
APOSOR480829-1GEA 4140 CZK
APOSOR480829-1G APOSOR480829-5G
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine 95%
6-Bromo-3-chloro-2-cyanopyridine
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
MW: 217,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17014673
CAS číslo: 1252046-16-4