Tisk…
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
OR480826-5G
APOSOR480826-5GEA 4270 CZK
APOSOR480826-5G
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,1127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09870069
CAS číslo: 1000576-38-4