Tisk…
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480823-5G
APOSOR480823-5GEA 2280 CZK
APOSOR480823-5G
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01961367
CAS číslo: 10130-87-7