Tisk…
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Imidazole-4-sulphonyl chloride
OR480821-10G OR480821-1G OR480821-5G
APOSOR480821-10GEA 19580 CZK
APOSOR480821-10G APOSOR480821-1G APOSOR480821-5G
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₃ClN₂O₂S
MW: 166,579 g/mol
Bod tání: 163…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08687938
CAS číslo: 58767-51-4
UN: 3261
ADR: 8,II