5-Methylnicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Methyl-3-pyridinecarboxaldehyde
OR480820-1G
OR480820-5G
APOSOR480820-1GEA
3580
CZK
APOSOR480820-1G
APOSOR480820-5G
5-Methylnicotinaldehyde 97%
5-Methylnicotinaldehyde
Vzorec:
C7H7NO MW: 121,1366 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08272078 CAS číslo: 100910-66-5 |