Tisk…
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480816-1G OR480816-5G
APOSOR480816-1GEA 2320 CZK
APOSOR480816-1G APOSOR480816-5G
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₄H₆N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275702
CAS číslo: 51307-43-8