4-Methoxycyclohexanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480813-5G
OR480813-25G
APOSOR480813-5GEA
3480
CZK
APOSOR480813-5G
APOSOR480813-25G
4-Methoxycyclohexanone 95%
4-Methoxycyclohexanone
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01110115 CAS číslo: 13482-23-0 |