Tisk…
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480810-10G OR480810-5G OR480810-1G
APOSOR480810-10GEA 14490 CZK
APOSOR480810-10G APOSOR480810-5G APOSOR480810-1G
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide 95%
2-Amino-6-chloro-3-pyridinecarboxamide
Vzorec: C₆H₆ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12024435
CAS číslo: 64321-24-0