Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480805-1G OR480805-250MG OR480805-500MG
APOSOR480805-1GEA 12670 CZK
APOSOR480805-1G APOSOR480805-250MG APOSOR480805-500MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11849324
CAS číslo: 34167-66-3