Tisk…
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR480801-5G
APOSOR480801-5GEA 6250 CZK
APOSOR480801-5G
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-7-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371560
CAS číslo: 885278-74-0