4-Isoquinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isoquinolin-4-ol, 4-Hydroxyisoquinoline
OR48080-1G
OR48080-250MG
OR48080-5G
APOSOR48080-1GEA
2530
CZK
APOSOR48080-1G
APOSOR48080-250MG
APOSOR48080-5G
4-Isoquinolinol
4-Isoquinolinol
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145,1580 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00234514 CAS číslo: 3336-49-0 |